Läs mer
3M™ Attest™ Förångade väteperoxid tri-metriska kemiska indikatorremsor
Produktkod. 17741679
Change view
Kvantitet:
25 remsor/påse, 4 påsar/cs.
Produktkod. Kvantitet
17741679 25 remsor/påse, 4 påsar/cs.
1 options
Produktkod. 17741679 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100227991
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Verifiera att de angivna värdena för exponeringstid, temperatur och mängd förångad väteperoxid har uppnåtts i en förpackning eller inneslutningsanordning och/eller på en specifik plats i lasten eller den tomma kammaren.
Vid exponering för förångad väteperoxid ändras färgen på den belagda indikatorremsan gradvis från blå till rosa. Förloppet av färgförändringen längs remsan är synligt genom ett fönster med markerade ''REJECT'' och ''ACCEPTERA'' zoner.
  • Den första FDA godkände CI för VH2O2-sterilisering, kategoriserad av FDA som en multivariabel CI för kemisk ångsterilisering som oberoende övervakar de tre kritiska variablerna tid, temperatur och VH2O2-koncentration
  • Upptäcker noggrant misslyckade VH2O2-steriliseringscykler
  • Kommer inte att ändra färg innan sterilisering under omgivande ljus
  • Konsekvent blå-mot-rosa färgförändring för alla 3M™ kemiska indikatorer för förångad väteperoxid
  • Proprietär skyddsfilm förhindrar bläckutstryk på kirurgiska instrument
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA VH2O2-sterilisering
För användning med (utrustning) Inslagna brickor, styva behållare, steriliseringspåsar, förpackningar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.1 cm
Modell 1348
Produkttyp Indikeringsremsa
Kvantitet 25 remsor/påse, 4 påsar/cs.
Sterilitet Sterila