Läs mer
Isofield™ Atto 230 Renrum bestrålad Tie-On Ansiktsmask med anti-dimma visir - Grad A/B kompatibel
Beskrivning
- Bestrålad tie-on ansiktsmask för renrum med anti-imvisir
- 3-lagers non-woven konfiguration
- Gängade toppband för att säkerställa säker passform mot ansiktet
- Anti-dimbelagt visir
- Mycket effektiv bakterie- och partikelfiltrering
- Partikelavskiljning (Helmke-trumma) Kategori I
- Individuellt förpackade påsar tryckta med IPA-beständigt bläck för att bibehålla spårbarheten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Storlek | Bred |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Plisserad |