Läs mer
Applied Biosystems™ Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler, utan dator
Produktkod. 13395384
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13395384 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 13395384 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4473928
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler, utan dator
De Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler, utan dator, är ett tilläggstillbehör som är kompatibelt med de Attune™ Acoustic Focusing Cytometer-modeller designade för användning med denna enhet (katalognummer 4445315AS och 4469120AS). Denna autosampler inkluderar inte en dator men inkluderar en Attune™ Tillbehörssats för autoprovtagare. De Attune™ autoprovtagaren möjliggör snabb bearbetning av flera prover genom att automatiskt analysera prover från 96- eller 384-brunnars standard- och djupbrunnarsplattor.
Vissa funktioner i Attune™ autoprovtagare är:
  • Flexibel —rymmer flera plattformat
  • Pålitlig —instrumentdesign resulterar i högre produktivitet och mindre stilleståndstid
  • Noggrann —provblandning leder till konsekventa resultat
  • Enkel att använda —experimentinställningen har aldrig varit så
    enkel
    Flexibel
    Attune™ autoprovtagaren tillåter användning av många olika plattformat, inklusive 96- och 384-brunnars standard- och djupbrunnsplattor, utan att vara begränsad till en enda tillverkare. För att upprätthålla systemets flexibilitet är den manuella provsonden alltid tillgänglig även när laddaren är närvarande, och växling mellan rör och plattor är lika enkelt som att slå på en strömbrytare.
    Pålitlig
    The Attune™ auto sampler har utformats för att minimera systemets stilleståndstid. Automatiserade provtagningsenheter plågas ofta av igensättning eller sondkraschar. De Intelliprobe™ , med en diameter på 200 mikron som är större än de flesta sonder tillgängliga i branschen, minimerar fall av igensättning.
    För att förhindra sondkrascher, som kan kräva dyrt sondbyte, Attune™ autoprovtagaren utför automatiskt en självkalibrering av sonden varje månad för att säkerställa en konsekvent positionering av sonden i varje brunn. Självkalibreringen verifierar att sonden fungerar korrekt, minskar variationen i sondens placering över tiden för att förhindra fel under plåtkörningar och förbättrar tillförlitligheten under systemets livslängd. Självkalibrering av sonden gör att den automatiska provtagaren enkelt kan flyttas, så att den kan delas mellan flera instrument.
    Dessutom Attune™ auto sampler initierar automatiska rengöringsprocedurer när instrumentet stängs av för att säkerställa korrekt underhåll med lite användarinteraktion.
    Noggrann
    Till skillnad från andra plåtlastare som blandar prover genom att skaka, vilket kanske inte säkerställer homogeniteten hos provet, Attune™ autoprovtagaren blandar prover genom aspiration, vilket säkerställer enhetlig blandning samtidigt som provets livsduglighet bevaras och resulterar i konsekventa data genom hela plattan.
    Enkel att använda
    Instrumentdesignen och mjukvaran har utvecklats med kundens användarvänlighet i åtanke. De Attune™ autoprovtagaren har vätskeflaskor med sensorer som informerar användaren när vätskorna behöver bytas ut. Autoprovtagarens indikatorlampor ’och varningssystem har utformats för att säkerställa att en användare som har gått bort från systemet enkelt kan se systemets status hela tiden.
    Att sätta upp ett experiment med Attune™ cytometrisk programvara är enkel. Med hjälp av en virtuell plattlayoutvy kan användare skapa kompensationsbrunnar, definiera instrumentinställningar och identifiera prover. Programvaran tillåter också att flera experiment definieras på en enda platta. Den intuitiva programvaran möjliggör snabb inlärning och dataanalys. Till exempel tillåter en värmekartavy snabb screening och bekräftelse av prover medan instrumentet samlar in data.
    Programvaran är gratis och nedladdningsbar online på www.thermofisher.com/attune. Flera användare kan komma åt programvaran. Inga licensavgifter eller donglar krävs.
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Rumstemperatur
    Inkluderar Attune™ autoprovtagare, Attune™ tillbehörssats för autoprovtagare
    Kvantitet 1 vardera
    För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
    Produkttyp Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler