Läs mer
Applied Biosystems™ Attune™ Flödescytometer spruta
Produktkod. 17246493 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17246493 10 ml -
15830413 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17246493 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4476090
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Provsprutan används med fluidiksystemet i Attune Flow Cytometer för att flytta provet till flödescellen.
  • Provsprutan används med fluidiksystemet i Attune Flow Cytometer för att flytta provet till flödescellen.
  • Byte av denna spruta rekommenderas som en del av instrumentunderhållet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune flödescytometer
Produkttyp spruta