Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Debubbellösning (1X)
Beskrivning
Attune™ Debubble Solution används för att avlägsna överflödiga luftbubblor som kan utvecklas i vätskeledningarna Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerar bubbelbildning
Attune™ Debubble Solution har formulerats för att minimera bubbelbildning som kan uppstå i systemledningarna över natten eller efter systemunderhåll. Denna lösning används under den automatiska avbubblingsfunktionen för Attune™ akustisk fokuseringscytometer. Den används också efter det regelbundna kvartalsvisa underhålls-/systemsaneringsfunktionen för att säkerställa att all luft som införs under denna rengöringsprocess avlägsnas innan prover analyseras på systemet.
Bekväm
Denna bruksfärdiga 1X debubbellösning har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning och behovet av tillgång till ett renat vattensystem.
Hög kvalitet
Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ akustisk fokuseringscytometer.
Minimerar bubbelbildning
Attune™ Debubble Solution har formulerats för att minimera bubbelbildning som kan uppstå i systemledningarna över natten eller efter systemunderhåll. Denna lösning används under den automatiska avbubblingsfunktionen för Attune™ akustisk fokuseringscytometer. Den används också efter det regelbundna kvartalsvisa underhålls-/systemsaneringsfunktionen för att säkerställa att all luft som införs under denna rengöringsprocess avlägsnas innan prover analyseras på systemet.
Bekväm
Denna bruksfärdiga 1X debubbellösning har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning och behovet av tillgång till ett renat vattensystem.
Hög kvalitet
Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ akustisk fokuseringscytometer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Produktlinje | Attune |
| Kvantitet | 50 ml |
| Produkttyp | Debubbla lösning |