Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Fokuseringsvätska (1X)
Beskrivning
Attune™ Focusing Fluid är en optimerad buffertlösning som används i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer för fokusering och transport av partiklar genom hela fluidiksystemet.
Upprätthåller systemets renhet
Attune™ Focusing Fluid är ett sterilt, buffrat, azidfritt stödreagens som innehåller ett ytaktivt ämne som hjälper till att rengöra vätskeledningarna i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid har utformats för att minimera bubbelbildning och för att förhindra uppbyggnad av cellulärt material i flödescellen, vilket resulterar i mindre tilltäppning av instrumentet.
Bekvämt
Den färdiga att använda 1X fokuseringsvätskan har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem. Den bekväma 10-liters förpackningen ger tillräckligt med fokuseringsvätska för att fungera i minst 10 dagar (den genomsnittliga fokuseringsvätskeförbrukningen per dag är mindre än 1 L) och har en tapp för att göra fyllningen av fluidiktankarna ombord lättare.
Hög kvalitet
Attune™ Focusing Fluid förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Upprätthåller systemets renhet
Attune™ Focusing Fluid är ett sterilt, buffrat, azidfritt stödreagens som innehåller ett ytaktivt ämne som hjälper till att rengöra vätskeledningarna i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid har utformats för att minimera bubbelbildning och för att förhindra uppbyggnad av cellulärt material i flödescellen, vilket resulterar i mindre tilltäppning av instrumentet.
Bekvämt
Den färdiga att använda 1X fokuseringsvätskan har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem. Den bekväma 10-liters förpackningen ger tillräckligt med fokuseringsvätska för att fungera i minst 10 dagar (den genomsnittliga fokuseringsvätskeförbrukningen per dag är mindre än 1 L) och har en tapp för att göra fyllningen av fluidiktankarna ombord lättare.
Hög kvalitet
Attune™ Focusing Fluid förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Formatera | Vätska |
| Produktlinje | Attune |
| Kvantitet | 1 l |
| Produkttyp | Fokuseringsvätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Attune Focusing Fluid (1X)
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl- 3(2H)-isothiazolone