Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Fokuseringsvätska (1X)
Produktkod. 17384843
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17384843 20 l -
10019478 6 x 1 l Paket med 6
15400984 10 l 10 L
15392496 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17384843 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer J106627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1390.65 SEK / 20 L
    Save 189.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Attune™ Fokuseringsvätska (1X)
  • En optimerad buffertlösning som används i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer för fokusering och transport av partiklar genom hela fluidiksystemet
  • Detta sterila, buffrade, azidfria stödreagens innehåller ett ytaktivt ämne som hjälper till att rengöra vätskeledningarna i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
  • Designad för att minimera bubbelbildning och för att förhindra uppbyggnad av cellulärt material i flödescellen, vilket resulterar i mindre tilltäppning av instrumentet
  • Färdig att använda 1X fokuseringsvätska designades för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem
  • Bekväm 20 L förpackning ger tillräckligt med fokuseringsvätska för att fungera i minst 20 dagar (den genomsnittliga fokuseringsvätskan per dag är mindre än 1 L)
  • Spigot hjälper till att förenkla fyllningen av fluidiktankar ombord
  • Varje parti av Attune™ Focusing Fluid är spårbar genom dess lotnummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Formatera Vätska
Produktlinje Attune
Kvantitet 20 l
Produkttyp Fokuseringsvätska