Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Fokuseringsvätska (1X)
Produktkod. p-7075636
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10019478 6 x 1 l Paket med 6
15400984 10 l 10 L
15392496 1 l 1 L
17384843 20 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10019478 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4449791
Attune™ Fokuseringsvätska (1X)
Attune™ Focusing Fluid är en optimerad buffertlösning som används i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer för fokusering och transport av partiklar genom hela fluidiksystemet.
Upprätthåller systemets renhet
Attune™ Focusing Fluid är ett sterilt, buffrat, azidfritt stödreagens som innehåller ett ytaktivt ämne som hjälper till att rengöra vätskeledningarna i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid har utformats för att minimera bubbelbildning och för att förhindra uppbyggnad av cellulärt material i flödescellen, vilket resulterar i mindre tilltäppning av instrumentet.
Bekväm
Den färdiga att använda 1X fokuseringsvätskan har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem. Den bekväma 10-liters förpackningen ger tillräckligt med fokuseringsvätska för att fungera i minst 10 dagar (den genomsnittliga fokuseringsvätskeförbrukningen per dag är mindre än 1 L) och har en tapp för att göra fyllningen av fluidiktankarna ombord lättare.
Hög kvalitet
Attune™ Focusing Fluid förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 15 —30 °C
För användning med (utrustning) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Formatera Vätska
Produktlinje Attune
Kvantitet 6 x 1 l
Produkttyp Fokuseringsvätska