Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Laseruppgraderingskit
Beskrivning
Förbättra kapaciteten hos din Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer och Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer med våra mångsidiga laseruppgraderingskit. Dessa uppgraderingssatser finns i rött, gult, violett och grönt och är utformade för att utöka instrumentets fluorescensdetektionsförmåga, vilket möjliggör ett bredare forskningsområde och ökar mångsidigheten i dina flödescytometriexperiment.
Utökade kapaciteter
Maximera din forskningspotential med våra laseruppgraderingskit. Varje kit är anpassat efter specifika excitationsvåglängder, vilket gör att du kan använda en mängd olika etiketter, färgämnen och applikationer. Till exempel utökar Red Laser Upgrade Kit 637-nm excitationsmöjligheterna, vilket underlättar detektion av APC, Alexa Fluor 700, APC-tandemfärger och funktionella reagenser såsom CellTrace Far Red-färg, LIVE/DEAD Fixable far red eller near IR-färger, Vybrant DyeCycle Ruby-färg och far red –exciterande fluorescerande proteiner. Liknande förbättringar finns tillgängliga med de gula, violetta och gröna laseruppgraderingskiten, som var och en breddar omfattningen av detekterbara fluoroforer och tillämpningar.
Kostnadseffektiva lösningar
Att uppgradera din befintliga flödescytometer är ett kostnadseffektivt sätt att utöka dess kapacitet utan att behöva investera i nya instrument. Dessa uppgraderingar gör det möjligt för dig att konfigurera dina Attune- NxT och Attune-flödescytometrar CytPix med olika laserkonfigurationer, vilket möter de föränderliga kraven i din forskning samtidigt som du optimerar din budget.
Enkel installation
Attune- NxT och Attune-flödescytometrarna CytPix är designade för enkla uppgraderingar. Varje laseruppgraderingskit innehåller alla nödvändiga optiska komponenter och kan installeras av en kvalificerad servicetekniker på vanligtvis mindre än fyra timmar. Detta minimerar driftstopp och säkerställer att ditt instrument snabbt är i drift igen med förbättrad funktionalitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Attune |
| Innehåll och lagring | Innehåller violett laser med fiberoptisk kabel och optikblock. |
| Kvantitet | 1 kit |
| Färg | Violett |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Laseruppgraderingssats |