Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Flödescytometer, blå/röd/violett
Beskrivning
De Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer är ett lättanvänt instrument designat för att detektera cellstorlek och granularitet, såväl som fluorescensuttryck av märkta antikroppar, proteiner och funktionella reagenser. Instrumentets innovativa design resulterar i exakta data och insamlingshastigheter upp till 10 gånger snabbare än andra flödescytometrar. Designen eliminerar också långa provberedningsprocedurer, minskar tiden för att analysera en fil, tillåter att små eller begränsade prover analyseras och minimerar variationen i mätningar, vilket leder till bättre upplösning av populationer. Den är idealisk för immunfenotypning och signaleringsstudier, cellcykelanalys, detektion av sällsynta händelser, stamcellsanalys, cancer- och apoptosstudier och mikrobiologiska analyser.
Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer får du:
En flexibel plattform som ger mycket känslig och exakt mätning av cellstorlek och granularitet, såväl som fluorescensdetektion
Toppmodern optik för långsiktig tillförlitlighet
Akustisk fokusering för högprecisionsdata
Ett intuitivt mjukvarugränssnitt som minskar tiden till färdighet
Förbättrat arbetsflöde för att minska provberedningstiden före analys
Snabbare dataanalys som leder till minskade inhämtningstider
Flexibel design som tillgodoser förändrade behov, budget eller laboratorieutrymme
Instrumentets ’modulära design rymmer de vanligaste fluoroforerna och fluorescerande proteinerna som används i flödescytometri, vilket möjliggör anpassning till tidigare experimentella resultat och tillgodose framtida behov genom enkla uppgraderingar. Instrumentets lilla fotavtryck kräver minimalt bänkutrymme, vilket även tillåter användning i en cellodlingshuv.
Akustisk fokusering förbättrar effektiviteten jämfört med traditionella flödescytometrar
Traditionella flödescytometrar förlitar sig på en stor volym vätska för att fokusera cellerna före analys, vilket resulterar i omfattande provberedning före analys och introducerar risken för fel på grund av artefakter som skapas under provberedningsprocessen. Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer, blodprover kan köras utan att manipuleras med hjälp av No-Wash No-Lyse-blodcellsanalysen. Instrumentet erbjuder också flexibilitet i provkoncentrationen som kan analyseras.
Akustisk fokusering möjliggör:
Eliminering av koncentrationssteg
Effektiv minskning av bakgrundsfluorescens genom ett enkelt spädningssteg, vilket eliminerar behovet av att tvätta fluorescensprover före analys
No-lys/no-wash analyser
Analys av prover som har lågt cellantal, inklusive CSF, stamceller, benmärg från mus, musblod och tunna nålspirater
Förvärv av en stor volym av prover på minimal tid
Lär dig mer om Attune NxT cytometer och se alla tillgängliga konfigurationer >
Lär dig mer om hur akustisk fokusering fungerar >
Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer får du:
Flexibel design som tillgodoser förändrade behov, budget eller laboratorieutrymme
Instrumentets ’modulära design rymmer de vanligaste fluoroforerna och fluorescerande proteinerna som används i flödescytometri, vilket möjliggör anpassning till tidigare experimentella resultat och tillgodose framtida behov genom enkla uppgraderingar. Instrumentets lilla fotavtryck kräver minimalt bänkutrymme, vilket även tillåter användning i en cellodlingshuv.
Akustisk fokusering förbättrar effektiviteten jämfört med traditionella flödescytometrar
Traditionella flödescytometrar förlitar sig på en stor volym vätska för att fokusera cellerna före analys, vilket resulterar i omfattande provberedning före analys och introducerar risken för fel på grund av artefakter som skapas under provberedningsprocessen. Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer, blodprover kan köras utan att manipuleras med hjälp av No-Wash No-Lyse-blodcellsanalysen. Instrumentet erbjuder också flexibilitet i provkoncentrationen som kan analyseras.
Akustisk fokusering möjliggör:
Lär dig mer om Attune NxT cytometer och se alla tillgängliga konfigurationer >
Lär dig mer om hur akustisk fokusering fungerar >
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Attune NxT Flödescytometer • Minitower Windows 10 64-bitars dator med Attune Cytometric Software • Nätsladd med adaptrar • USB kabel • Attune Shutdown Solution • Attune tvättlösning • Attune Focusing Fluid • Attune NxT Rengöringslösning för flödesceller • Attune Performance Tracking Beads • Snabbreferenskort |
| Formatera | Rör |
| Laserfunktioner | Blå excitationslaser (488 nm), röd excitationslaser (638 nm), violett excitationslaser (405 nm) |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produktlinje | Attune |
| För användning med (utrustning) | Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 vardera |