Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Flödescytometer, blå/röd/violett6
Beskrivning
2020 Attune NxT års flödescytometer har utökade funktioner för att driva din forskning framåt. Designad och utvecklad för att ta bort vanliga hinder kopplade till flödescytometri, erbjuder flödescytometerns evolutionära kapacitet Attune NxT anpassningsbara optiska konfigurationsalternativ så att du kan få ut det mesta av din flerfärgsanalys.
- Nya CytKick och CytKick Max-autosampler—ger mer effektivitet för högkapacitetsanalyser
- Ny 21 CFR del 11-kompatibel programvara för reglerade laboratorier på Windows 10-operativsystemet
- Förbättrat arbetsflöde för hantering av körprotokoll och instrumentinställningar
Snabbflöde
Den innovativa kombinationen av akustisk fokuseringsteknik i kombination med traditionell hydrodynamisk fokusering resulterar i insamlingshastigheter upp till 10 gånger snabbare än andra flödescytometrar. Denna teknik minskar tiden som krävs för att uppnå resultat.
- Sant 35 000 händelser/sek (+10 % koinccidensfrekvens)
- Maximal elektronisk hastighet på 65 000 händelser/sekund
- Analysera små eller begränsade prover snabbare än någonsin
- Effektivt körs traditionellt långa analyser
Flödescytometern Attune NxT är idealisk för immunofenotypning och signaleringsstudier, cellcykelanalys, upptäckt av sällsynta händelser, stamcellsanalys, cancer- och apoptosstudier, mikrobiologiska analyser och mer.
Fit för ditt labb idag och i framtiden
Instrumentets modulära design ger flexibilitet att möta framtida kapacitetsbehov med en mängd olika uppgraderingsalternativ. Köp det du behöver nu och uppgradera enkelt senare. Instrumentets lilla fotavtryck kräver minimalt med bänkutrymme, och tillåter även användning i en cellodlingshuva.
- Flexibilitet—1 till 4 lasrar, 14 färger och 16 parametrar
- Fältuppgraderingsbara—väljer att lägga till fler lasrar när du bestämmer dig
- Anpassningsbara bandpassfilter för utökade fluorochromval
Lyssna på din data
Flödescytometern Attune NxT kör enkelt de flesta prover, inklusive kardiomyocyter. Systemet är utformat med ett stoppresistent sprutdrivet system för att trycka provet med en kraft på upp till 75 psi.
- Flexibilitet i provkoncentrationer och provtyper
- Eliminering av tidskrävande koncentrationssteg med No-Wash, No-Lyse filterkit
- Analys av utspädda prover, inklusive CSF, stamceller, musbenmärg, musblod och tunna nålaspirationer
- Insamling av en stor mängd prover på minimal tid
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Attune NxT Flödescytometer • Minitower Windows 10 64-bitars dator med Attune Cytometric Software • Nätsladd med adaptrar • USB kabel • Attune Shutdown Solution • Attune tvättlösning • Attune Focusing Fluid • Attune NxT Rengöringslösning för flödesceller • Attune Performance Tracking Beads • Snabbreferenskort |
| Formatera | Rör, 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Laserfunktioner | Blå excitationslaser (488 nm), röd excitationslaser (638 nm), violett excitationslaser (405 nm) |
| Produktlinje | Attune |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 vardera |