Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Flödescytometer, blå/röd/gul
Produktkod. 17193059
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17193059 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 17193059 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A28993CFR
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Designad och utvecklad för att ta bort vanliga barriärer förknippade med flödescytometri, de evolutionära egenskaperna hos Attune NxT flödescytometer
  • 2019 års Attune NxT Flow Cytometer har utökade funktioner för att driva din forskning framåt. Designad och utvecklad för att ta bort vanliga barriärer förknippade med flödescytometri, de evolutionära egenskaperna hos Attune NxT flödescytometer erbjuder anpassningsbara optiska konfigurationsalternativ så att du kan få ut det mesta av din flerfärgsanalys.
  • Gratis Attune NxT programvara med forskarinspirerade uppgraderingar
  • Nytt grönt laseralternativ för utökade verktyg och fluorokromalternativ
  • \Enkel tryckknappsåterställningsfunktion
  • Den innovativa kombinationen av akustisk fokuseringsteknik i kombination med traditionell hydrodynamisk fokusering resulterar i insamlingshastigheter upp till 10X snabbare än andra flödescytometrar. Denna teknik minskar tiden som krävs för att uppnå resultat.
  • Sann 35 000 händelse/sek (+10 % sammanfallsfrekvens)
  • Maximal elektronisk hastighet på 65 000 händelser/sek
  • Analysera små eller begränsade prover snabbare än någonsin
  • Kör effektivt traditionellt långa analyser
  • The Attune NxT Flödescytometern är idealisk för immunfenotypning och signaleringsstudier, cellcykelanalys, detektion av sällsynta händelser, stamcellsanalys, cancer- och apoptosstudier, mikrobiologiska analyser och mer.
  • Instrumentets ’modulära design ger flexibiliteten att möta framtida kapacitetsbehov med en mängd olika uppgraderingsalternativ. Köp det du behöver nu och uppgradera enkelt senare. Instrumentets lilla fotavtryck kräver minimalt bänkutrymme, vilket även tillåter användning i en cellodlingshuv.
  • Flexibilitet —1 till 4 lasrar, 14 färger och 16 parametrar
  • Fältuppgraderbar välj —att lägga till ytterligare lasrar när du bestämmer dig
  • Anpassningsbara bandpassfilter för utökade fluorokromval
  • The Attune NxT Flödescytometer kör enkelt de flesta prover inklusive kardiomyocyter.
  • Systemet är utformat med ett igensättningssäkert sprutdrivet system för att trycka provet med en kraft på upp till 75 psi
  • Flexibilitet i provkoncentrationer och provtyper
  • Eliminering av tidskrävande koncentrationssteg med No-Wash, No-Lyse Filter Kit
  • Analys av utspädda prover, inklusive CSF, stamceller, benmärg från mus, musblod och tunna nålspirater
  • Förvärv av en stor volym av prover på minimal tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Attune akustisk fokuseringscytometer
• Minitorn Windows™ 7 64-bitars dator med 23-tums plattskärm
• Nätsladd med adaptrar
• USB kabel
• Användarmanual dokument CD
• Attune NxT mjukvarulicens
• Snabbreferenskort
• 1 flaska med Attune Performance Tracking Beads
• 1 flaska Attune Wash Solution
• 1 flaska Attune 1X Shutdown Solution
• Attune Focusing Fluid (10 L)
Formatera Rör, 384-brunnars platta, 96-brunnars platta
Laserfunktioner Blå excitationslaser (488 nm), röd excitationslaser (638 nm), gul excitationslaser (561 nm)
Produktlinje Attune
För användning med (utrustning) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 vardera