Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Flödescytometer, blå/violett6
Descripción
- 2019 års Attune NxT Flow Cytometer har utökade funktioner för att driva din forskning framåt. Designad och utvecklad för att ta bort vanliga barriärer förknippade med flödescytometri, de evolutionära egenskaperna hos Attune NxT flödescytometer erbjuder anpassningsbara optiska konfigurationsalternativ så att du kan få ut det mesta av din flerfärgsanalys.
- Gratis Attune NxT programvara med forskarinspirerade uppgraderingar
- Nytt grönt laseralternativ för utökade verktyg och fluorokromalternativ
- Enkel tryckknappsprovåterställningsfunktion
- Den innovativa kombinationen av akustisk fokuseringsteknik i kombination med traditionell hydrodynamisk fokusering resulterar i insamlingshastigheter upp till 10X snabbare än andra flödescytometrar. Denna teknik minskar tiden som krävs för att uppnå resultat.
- Sann 35 000 händelse/sek (+10 % sammanfallsfrekvens)
- Maximal elektronisk hastighet på 65 000 händelser/sek
- Analysera små eller begränsade prover snabbare än någonsin
- Kör effektivt traditionellt långa analyser
- The Attune NxT Flödescytometern är idealisk för immunfenotypning och signaleringsstudier, cellcykelanalys, detektion av sällsynta händelser, stamcellsanalys, cancer- och apoptosstudier, mikrobiologiska analyser och mer.
- Instrumentets ’modulära design ger flexibiliteten att möta framtida kapacitetsbehov med en mängd olika uppgraderingsalternativ. Köp det du behöver nu och uppgradera enkelt senare. Instrumentets lilla fotavtryck kräver minimalt bänkutrymme, vilket även tillåter användning i en cellodlingshuv.
- Flexibilitet —1 till 4 lasrar, 14 färger och 16 parametrar
- Fältuppgraderbar välj —att lägga till ytterligare lasrar när du bestämmer dig
- Anpassningsbara bandpassfilter för utökade fluorokromval
- The Attune NxT Flödescytometer kör enkelt de flesta prover inklusive kardiomyocyter. Systemet är utformat med ett igensättningssäkert sprutdrivet system för att trycka provet med en kraft på upp till 75 psi.
- Flexibilitet i provkoncentrationer och provtyper
- Eliminering av tidskrävande koncentrationssteg med No-Wash, No-Lyse Filter Kit
- Analys av utspädda prover, inklusive CSF, stamceller, benmärg från mus, musblod och tunna nålspirater
- Förvärv av en stor volym av prover på minimal tid
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | •Attune akustisk fokuseringscytometer • Minitorn Windows™ 7 64-bitars dator med 23-tums plattskärm • Nätsladd med adaptrar • USB kabel • Användarmanual dokument CD • Attune NxT programvara • Snabbreferenskort • 1 flaska med Attune Performance Tracking Beads • 1 flaska Attune Wash Solution • 1 flaska Attune 1X Shutdown Solution • Attune Focusing Fluid (10 L) |
| Formatera | Rör, 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Laserfunktioner | Blå excitationslaser (488 nm), violett excitationslaser (405 nm) |
| Produktlinje | Attune |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 vardera |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?