Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Flödescytometer, blå/gul
Produktkod. 15390667
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15390667 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15390667 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A24861
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Attune NxT Flödescytometer, blå/gul
De Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer är ett lättanvänt instrument designat för att detektera cellstorlek och granularitet, såväl som fluorescensuttryck av märkta antikroppar, proteiner och funktionella reagenser. Instrumentets innovativa design resulterar i exakta data och insamlingshastigheter upp till 10 gånger snabbare än andra flödescytometrar. Designen eliminerar också långa provberedningsprocedurer, minskar tiden för att analysera en fil, tillåter att små eller begränsade prover analyseras och minimerar variationen i mätningar, vilket leder till bättre upplösning av populationer. Den är idealisk för immunfenotypning och signaleringsstudier, cellcykelanalys, detektion av sällsynta händelser, stamcellsanalys, cancer- och apoptosstudier och mikrobiologiska analyser.
Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer får du:
  • En flexibel plattform som ger mycket känslig och exakt mätning av cellstorlek och granularitet, såväl som fluorescensdetektion
  • Toppmodern optik för långsiktig tillförlitlighet
  • Akustisk fokusering för högprecisionsdata
  • Ett intuitivt mjukvarugränssnitt som minskar tiden till färdighet
  • Förbättrat arbetsflöde för att minska provberedningstiden före analys
  • Snabbare dataanalys som leder till minskade inhämtningstider
    Flexibel design som tillgodoser förändrade behov, budget eller laboratorieutrymme
    Instrumentets ’modulära design rymmer de vanligaste fluoroforerna och fluorescerande proteinerna som används i flödescytometri, vilket möjliggör anpassning till tidigare experimentella resultat och tillgodose framtida behov genom enkla uppgraderingar. Instrumentets lilla fotavtryck kräver minimalt bänkutrymme, vilket även tillåter användning i en cellodlingshuv.
    Akustisk fokusering förbättrar effektiviteten jämfört med traditionella flödescytometrar
    Traditionella flödescytometrar förlitar sig på en stor volym vätska för att fokusera cellerna före analys, vilket resulterar i omfattande provberedning före analys och introducerar risken för fel på grund av artefakter som skapas under provberedningsprocessen. Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer, blodprover kan köras utan att manipuleras med hjälp av No-Wash No-Lyse-blodcellsanalysen. Instrumentet erbjuder också flexibilitet i provkoncentrationen som kan analyseras.
    Akustisk fokusering möjliggör:
  • Eliminering av koncentrationssteg
  • Effektiv minskning av bakgrundsfluorescens genom ett enkelt spädningssteg, vilket eliminerar behovet av att tvätta fluorescensprover före analys
  • No-lys/no-wash analyser
  • Analys av prover som har lågt cellantal, inklusive CSF, stamceller, benmärg från mus, musblod och tunna nålspirater
  • Förvärv av en stor volym av prover på minimal tid
    Lär dig mer om Attune NxT cytometer och se alla tillgängliga konfigurationer >
    Lär dig mer om hur akustisk fokusering fungerar >
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring •Attune NxT Flödescytometer
    • Minitower Windows 10 64-bitars dator med Attune Cytometric Software
    • Nätsladd med adaptrar
    • USB kabel
    • Attune Shutdown Solution
    • Attune tvättlösning
    • Attune Focusing Fluid
    • Attune NxT Rengöringslösning för flödesceller
    • Attune Performance Tracking Beads
    • Snabbreferenskort
    Formatera Rör
    Laserfunktioner Blå excitationslaser (488 nm), gul laser (561 nm)
    Frekvens 50/60 Hz
    Produktlinje Attune
    För användning med (utrustning) Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
    Frakt skick Rumstemperatur
    Kvantitet 1 vardera