Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Automationspaket, hotell
Produktkod. 15965041
Change view
Kvantitet:
1 bunt
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15965041 1 bunt 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15965041 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A33008
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
The Attune NxT Automationspaketet består av en Orbitor RS2 Microplate Mover och en streckkodsläsare för snabb och enkel plåtidentifiering.
Detta Orbitor RS2 Microplate Mover är en automationsrobot designad för användning med Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer som möjliggör flödescytometri i automatiserade miljöer för ökad provgenomströmning. Den erbjuds i tre olika konfigurationer: en med sekventiell åtkomststaplar för plåtlagring och hantering (kat.nr A33007), en med direktåtkomsthotell (24 plattor/3 hotell) (denna sida), och en med två sekventiella åtkomststaplar och ett direktåtkomsthotell (kat.nr A35220).
Omfattande vertikal räckvidd tillåter Orbitor RS2 Microplate Mover för att komma åt praktiskt taget alla mikroplattinstrumentplatser, inklusive staplade instrument, och dess teleskoparm kan nå en mängd olika avstånd. Den geniala armen går genom basen, vilket resulterar i snabba och effektiva rörelser. Denna robot har en full °360-arbetsyta med obegränsad basrotation; detta eliminerar behovet av hårda stopp och backrörelser.
Avancerad rörelsekontroll med sluten slinga ger kollisionsdetektering och positionsövervakning, vilket möjliggör Orbitor RS2 Microplate Mover för att snabbt återuppta utan att behöva flytta hem igen. Med ett brett utbud av greppkontrollfunktioner kombinerar denna robot prestanda med innovation. Från variabel kraftkontroll till plåtdetektering, funktionsuppsättningen är designad för att imponera. Resultatet är anmärkningsvärd hastighet, exakt rörelse och konsekvent, exakt plåtplacering.
De Orbitor RS2 Microplate Mover drivs av Thermo Scientific Momentum Integration Software med funktioner som Momentum schemaläggningsprogramvara, feldetektering och återställning, och en dynamisk schemaläggare som tillåter ändringar under körning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring • Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integrerad streckkodsläsare
• 3 Plates hotell
• Momentuum programvara
Kvantitet 1 bunt
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Automationspaket