Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Automationspaket, stackar/hotell
Produktkod. 17132504
Change view
Kvantitet:
1 paket
Produktkod. Kvantitet
17132504 1 paket
1 options
Produktkod. 17132504 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A35220
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Automationsrobot som ger förbättrad gångtid och smartare produktivitet
  • Automatisera din flödescytometriarbetsstation med Attune NxT och Orbitor RS2 automationspaket. De Orbitor RS2 Microplate Mover är en automationsrobot som ger förbättrad gångtid och smartare produktivitet. Detta automationspaket är designat för en Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer integrerad med Attune NxT , CytKick , eller CytKick Max autosampler.
  • För att hantera lagring och hantering av din plåtformat finns det tre olika konfigurationer: en med tre sekventiella accessstackar (40 plattor per stack) (kat.nr A33007), en med tre direktåtkomsthotell (24 plattor/3 hotell) (kat.nr A33008), och en med två sekventiella accessstackar och ett direktåtkomsthotell (denna sida).
  • Omfattande vertikal räckvidd tillåter Orbitor RS2 Microplate Mover för att komma åt praktiskt taget alla mikroplattinstrumentplatser, inklusive staplade instrument, och dess teleskoparm kan nå en mängd olika avstånd. Den geniala armen går genom basen, vilket resulterar i snabba och effektiva rörelser. Denna robot har en full °360-arbetsyta med obegränsad basrotation; detta eliminerar behovet av hårda stopp och backrörelser.
  • Avancerad rörelsekontroll med sluten slinga ger kollisionsdetektering och positionsövervakning, vilket möjliggör Orbitor RS2 Microplate Mover för att snabbt återuppta utan att behöva flytta hem igen. Med ett brett utbud av greppkontrollfunktioner kombinerar denna robot prestanda med innovation. Från variabel kraftkontroll till plåtdetektering, funktionsuppsättningen är designad för att imponera. Resultatet är anmärkningsvärd hastighet, exakt rörelse och konsekvent, exakt plåtplacering.
  • De Orbitor RS2 Microplate Mover drivs av Thermo Scientific Momentum Integration Software med funktioner som Momentum schemaläggningsprogramvara, feldetektering och återställning, och en dynamisk schemaläggare som tillåter ändringar under körning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring •1 Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integrerad streckkodsläsare
• 1 Momentuum-programvarulicens
• 2 tallrikstaplar
• 1 tallrik hotell
Kvantitet 1 paket
Frakt skick Rumstemperatur
Blockformat Ej utbytbar
För användning med (utrustning) Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Automationspaket