Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Automationspaket, staplar
Produktkod. 16622172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 paket
Produktkod. Kvantitet
16622172 1 paket
1 options
Produktkod. 16622172 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A33007
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Automatisera din flödescytometriarbetsstation med Attune NxT och Orbitor RS2 automationspaket
  • Automatisera din flödescytometriarbetsstation med Attune NxT och Orbitor RS2 automationspaket. De Orbitor RS2 Microplate Mover är en automationsrobot som ger förbättrad gångtid och smartare produktivitet. Detta automationspaket är designat för en Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer integrerad med Attune NxT , CytKick , eller CytKick Max autosampler. För att hantera lagring och hantering av din plåtformat finns det tre olika konfigurationer: en med tre sekventiell åtkomststaplar (40 plattor per stack) (denna sida), en med tre direktåtkomsthotell (24 plattor/3 hotell) (kat.nr A33008), och en med två sekventiella åtkomststaplar och ett direktåtkomsthotell (kat.nr A35220).
  • Omfattande vertikal räckvidd tillåter Orbitor RS2 Microplate Mover för att komma åt praktiskt taget alla mikroplattinstrumentplatser, inklusive staplade instrument, och dess teleskoparm kan nå en mängd olika avstånd. Den geniala armen går genom basen, vilket resulterar i snabba och effektiva rörelser. Denna robot har en full °360-arbetsyta med obegränsad basrotation; detta eliminerar behovet av hårda stopp och backrörelser.
  • Avancerad rörelsekontroll med sluten slinga ger kollisionsdetektering och positionsövervakning, vilket möjliggör Orbitor RS2 Microplate Mover för att snabbt återuppta utan att behöva flytta hem igen. Med ett brett utbud av greppkontrollfunktioner kombinerar denna robot prestanda med innovation. Från variabel kraftkontroll till plåtdetektering, funktionsuppsättningen är designad för att imponera. Resultatet är anmärkningsvärd hastighet, exakt rörelse och konsekvent, exakt plåtplacering.
  • De Orbitor RS2 Microplate Mover drivs av Thermo Scientific Momentum Integration Software med funktioner som Momentum schemaläggningsprogramvara, feldetektering och återställning, och en dynamisk schemaläggare som tillåter ändringar under körning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring • Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integrerad streckkodsläsare
• 3 tallrikstaplar
• Momentuum programvara
Kvantitet 1 paket
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Automationspaket