Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Blocker Bar Conversion Kit
Produktkod. 17286346
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17286346 1 kit
1 options
Produktkod. 17286346 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A35966
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Attune NxT Blocker Bar Conversion Kit innehåller en 1,5 mm blockeringsstång för användning på Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer, som levereras med en 0,5 mm spärrstång.
  • The Attune NxT Blocker Bar Conversion Kit innehåller en 1,5 mm blockeringsstång för användning på Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer, som levereras med en 0,5 mm spärrstång
  • Standarden 0,5 mm blockeringsstång rymmer celler eller partiklar från 0,2 10 –mikron i storlek
  • Den större blockeringsstången som ingår i detta kit rekommenderas för analys av celler som huvudsakligen är större än 10 mikron
  • En större blockeringsstång blockerar mer spridningsljus framåt och tillåter detektering av större celler
  • En erfaren Thermo Fisher Scientific ingenjör kan installera den större blockeringsstången på vilken Attune som helst NxT cytometer, vilket förenklar optimeringen av instrumentinställningarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring •1 spärrstång
• 1 blockerbar hållare
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Blocker Bar Conversion Kit