Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT och CytPix Droppbricka
Beskrivning
- Droppbrickan har en indragen läpp som rymmer flera milliliter utspillt prov
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Attune |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 1 bricka |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Droppbricka |