Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Fokus BTL-slang
Produktkod. 17166088
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17166088 1 vardera
1 options
Produktkod. 17166088 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100096711CST
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Detta är en ersättningsslang för fokuseringsvätskeflaskan på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
  • Detta är en ersättningsslang för fokuseringsvätskeflaskan på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
  • Slangen kan enkelt bytas ut utan att byta ut hela flaskenheten om slanganslutningen till instrumentet är trasig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje FPL
Inkluderar 1 slangsats
Kvantitet 1 vardera
Formatera Slangar
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune NxT
Produkttyp Slangar