Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT och CytPix underhållskit
Produktkod. 17174729
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17174729 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 17174729 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A43038
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
The Attune NxT Maintenance Kit hjälper dig att undvika stillestånd och säkerställa optimal drift av din Attune NxT Hårdvara för akustisk fokuseringscytometer.
Detta praktiska kit innehåller tillräckligt med tillbehör för att utföra alla rekommenderade förebyggande underhållsprocedurer i 12 månader. Dessa procedurer är: byte av sprutan (vartannat år), SIP-slang (årligen) och instrumentflaskor (årligen), samt prestanda för systemdekontaminering (kvartalsvis). Satsen innehåller 1 avfallsflaska, 1 fokuseringsvätsketank, 12 fokuseringsvätskefilter, 2 sprutor, 1 SIP-slang och 1 debubbellösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring •1 avfallsflaska
• 1 flaska med fokuseringsvätska
• 12 fokuseringsvätskefilter
• 2 sprutor
• 1 SIP
• 1 debubbellösning Förvaras
i rumstemperatur.
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Blockformat Ej utbytbar
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Underhållssats