Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Programvara 21 CFR del 11
Produktkod. 17138238
Kvantitet:
1 licens
1 serverlicens, 10 användare
1 serverlicens, 5 användare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17138238
Brand: Invitrogen™ A47289
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Attune NxT Programvara 21 CFR Part 11 är för användning med Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer och stöder överensstämmelse med 21 CFR Part 11 FDA-riktlinjer för säkerhet, revision och elektroniska (SAE) signaturer med hjälp av en SAE-konsol.
  • Programvaran hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till systemet och är tillgänglig för användning på datorer med operativsystemet Windows 10.
  • Autentisering av användarinloggningsinformation
  • Möjlighet att ställa in riktlinjer för lösenord och utgångsdatum
  • Lockout åtkomst och återautentiseringskrav efter en period av inaktivitet
  • Systemlåsning vid obehöriga försök att komma åt programvara
  • Administratörens förmåga att definiera användarroller och behörigheter
  • Identifiering av datamanipulation
  • Generering av revisionsspårlogg
  • Administratörens förmåga att bestämma vilka funktioner som krävs för att ange orsaken till ändringen
  • Spårning av ändringar av användarroller, kontohantering och systeminställningar
  • Tilldelning av unika identifierare för experiment och objekt inom experiment för att identifiera eventuella ändringar från originalposten
  • Revisionsspårpost presenterad i mänskligt läsbart format
  • Administratörs fastställande av krav på e-signatur
  • Förmåga att granska register och signera elektroniskt
  • Tillsammans med programvarulicensen 21 CFR part 11 erbjuder vår service- och supportorganisation dessa tjänster för att hjälpa dig att validera ditt instrument, programvara och dator: IQOQ och valideringstjänster för datorprogramvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produktlinje Attune
Produkttyp Programvara för flödescytometer
Kvantitet 1 serverlicens, 5 användare