Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Programvara 21 CFR del 11
Attune NxT Programvara 21 CFR Part 11 är för användning med Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer och stöder överensstämmelse med 21 CFR Part 11 FDA-riktlinjer för säkerhet, revision och elektroniska (SAE) signaturer med hjälp av en SAE-konsol.
Brand:  Invitrogen™ A47290
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17148238
  • Logga in för priser / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Programvaran hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till systemet och är tillgänglig för användning på datorer med operativsystemet Windows 10.
  • Autentisering av användarinloggningsinformation
  • Möjlighet att ställa in riktlinjer för lösenord och utgångsdatum
  • Lockout åtkomst och återautentiseringskrav efter en period av inaktivitet
  • Systemlåsning vid obehöriga försök att komma åt programvara
  • Administratörens förmåga att definiera användarroller och behörigheter
  • Identifiering av datamanipulation
  • Generering av revisionsspårlogg
  • Administratörens förmåga att bestämma vilka funktioner som krävs för att ange orsaken till ändringen
  • Spårning av ändringar av användarroller, kontohantering och systeminställningar
  • Tilldelning av unika identifierare för experiment och objekt inom experiment för att identifiera eventuella ändringar från originalposten
  • Revisionsspårpost presenterad i mänskligt läsbart format
  • Administratörs fastställande av krav på e-signatur
  • Förmåga att granska register och signera elektroniskt
  • Tillsammans med programvarulicensen 21 CFR part 11 erbjuder vår service- och supportorganisation dessa tjänster för att hjälpa dig att validera ditt instrument, programvara och dator: IQOQ och valideringstjänster för datorprogramvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
Programvara för flödescytometer
Rumstemperatur
Attune™
1 serverlicens, 10 användare
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ Attune™ NxT Programvara 21 CFR del 11 > 1 serverlicens, 10 användare