Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Programvara 21 CFR del 11
Produktkod. 17194749
Change view
Kvantitet:
1 licens
1 serverlicens, 10 användare
1 serverlicens, 5 användare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17194749 1 licens Varje
17138238 1 serverlicens, 5 användare -
17148238 1 serverlicens, 10 användare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17194749 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A47288
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Attune NxT Programvara 21 CFR Part 11 är för användning med Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer och stöder överensstämmelse med 21 CFR Part 11 FDA-riktlinjer för säkerhet, revision och elektroniska (SAE) signaturer med hjälp av en SAE-konsol.
  • Programvaran hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till systemet och är tillgänglig för användning på datorer med operativsystemet Windows 10.
  • Autentisering av användarinloggningsinformation
  • Möjlighet att ställa in riktlinjer för lösenord och utgångsdatum
  • Lockout åtkomst och återautentiseringskrav efter en period av inaktivitet
  • Systemlåsning vid obehöriga försök att komma åt programvara
  • Administratörens förmåga att definiera användarroller och behörigheter
  • Identifiering av datamanipulation
  • Generering av revisionsspårlogg
  • Administratörens förmåga att bestämma vilka funktioner som krävs för att ange orsaken till ändringen
  • Spårning av ändringar av användarroller, kontohantering och systeminställningar
  • Tilldelning av unika identifierare för experiment och objekt inom experiment för att identifiera eventuella ändringar från originalposten
  • Revisionsspårpost presenterad i mänskligt läsbart format
  • Administratörs fastställande av krav på e-signatur
  • Förmåga att granska register och signera elektroniskt
  • Tillsammans med programvarulicensen 21 CFR part 11 erbjuder vår service- och supportorganisation dessa tjänster för att hjälpa dig att validera ditt instrument, programvara och dator: IQOQ och valideringstjänster för datorprogramvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produktlinje Attune
Produkttyp Programvara för flödescytometer
Kvantitet 1 licens