Läs mer
Thermo Scientific™ Attune™ NxT Programvara, serverlicens för flera användare
Produktkod. 15330677
Programvarutyp:
Upp till 10 samtidiga användare på en gång
Upp till 5 samtidiga användare på en gång.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15330677
Brand: Thermo Scientific™ A25555
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Attune™ NxT Programvara, serverlicens för flera användare
  • Attune™ NxT Programvara används för att driva och underhålla Attune™ NxT akustisk fokuseringscytometer. Den möjliggör kraftfull användardefinierad experimentell analys via ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt och tillhandahåller avancerade verktyg för både förvärv och analys som är tillräckligt enkla för användare på alla erfarenhetsnivåer.
  • Förenklad användning —strömlinjeformat, intuitivt gränssnitt
  • Snabbare —realtidsanalys av stora datamängder
  • Enkel instrumenthantering —automatiserat underhåll och övervakning av instrumentprestanda
  • Attune™ NxT programvaran använder ett menysystem som presenterar de funktioner du behöver när du behöver dem utan att behöva rulla och klicka.
  • Anpassningsfliken låter dig fördefiniera inställningar för plotter, grindar, experiment, rapporter och överlägg. För att förenkla experimentinställningen visar förhandsgranskningsskärmen alla plotkombinationer omedelbart så att du enkelt kan lägga till dem i experimentarbetsytan.
  • Ersättningen är automatiserad eller användardefinierad och kan ställas in med hjälp av en kompensationsguide.
  • Attune™ NxT Programvaran har utformats för att maximera effektiviteten i att utföra dataanalys. Den använder en Windows™ 7 64-bitars system för att tillhandahålla snabba uppdateringshastigheter för stora datamängder på upp till 20 miljoner händelser skapade av multi-laser, multi-parameter instrumentering.
  • Programvaran låter dig omedelbart visualisera ändringar av dina dataplottar i realtid när du gör justeringar. Detta gör att du kan lägga mindre tid på att analysera data och mer tid på din forskning.
  • Flödescytometrar kräver ofta att användaren lägger tid på att säkerställa systemets kvalitet genom underhållsuppgifter och korrekt QC, eftersom förändringar i lasrar, fluidik och optik kan påverka kvaliteten på de genererade data. Attune™ NxT Programvaran tar många av dessa manuella uppgifter och automatiserar dem helt för att minska den tid som spenderas på instrumentunderhåll.
  • Programvaran tillhandahåller ett automatiskt spårningssystem för kvalitetskontrollinstrument, viktigt för att samla in och analysera korrekt data som kräver minimal användarinteraktion.
  • Instrumentkontroller
  • Automatiserat underhåll och prestandatestning
  • Datainsamling
  • Visualiseringsverktyg
  • Punktdiagram, densitetsdiagram, histogram
  • Histogrammarkör, quad markör
  • Skräddarsydda logiska grindar
  • Förhandsgranskning av dataplot för snabb inställning av plot
  • Datavisningslogg, —linjär, loggtransformationer
  • Statistikmedelvärde, —median, läge, %CV, rCV, SD, % totalt, % gated
  • Experimentuppställning
  • Automatiserad kompensation
  • Automatisk layout och friformslayouter för arbetsytor
  • Analysverktyg
  • Verktyg för val av flera filer
  • Filhantering
  • Import/export av filer och experiment
  • Filer lagrade som FCS3.1-format
  • Användarhantering& säkerhet
  • Användar- och administratörskonton —basic/admin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 Attune™ NxT Programvarudongel (flera användare), 1 kopia av Attune™ NxT Programvara
För användning med (utrustning) Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produktlinje Attune™
Produkttyp Programvara för flödescytometer
Kvantitet 5 användare
Frakt skick Rumstemperatur
Programvarutyp Upp till 5 samtidiga användare på en gång.