Läs mer
Attune™ NxT Programvara, enkel licens
Produktkod. 15320677
Change view
Kvantitet:
1 licens
10 licenser
5 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15320677 1 licens Varje
15340667 10 licenser Varje
15350667 5 vardera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15320677 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer A25554
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Attune NxT Programvara, enkel licens
Attune™ NxT Programvara används för att driva och underhålla Attune™ NxT akustisk fokuseringscytometer. Den möjliggör kraftfull användardefinierad experimentell analys via ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt och tillhandahåller avancerade verktyg för både förvärv och analys som är tillräckligt enkla för användare på alla erfarenhetsnivåer.
  • Förenklad användning —strömlinjeformat, intuitivt gränssnitt
  • Snabbare —realtidsanalys av stora datamängder
  • Enkel instrumenthantering —automatiserat underhåll och övervakning av instrumentprestanda
    Förenklad användning
    Attune™ NxT programvaran använder ett menysystem som presenterar de funktioner du behöver när du behöver dem utan att behöva rulla och klicka. Anpassningsfliken låter dig fördefiniera inställningar för plotter, grindar, experiment, rapporter och överlägg. För att förenkla experimentinställningen visar förhandsgranskningsskärmen alla plotkombinationer omedelbart så att du enkelt kan lägga till dem i experimentarbetsytan. Ersättningen är automatiserad eller användardefinierad och kan ställas in med hjälp av en kompensationsguide.
    Hastigheten ökar produktiviteten
    Attune™ NxT Programvaran har utformats för att maximera effektiviteten i att utföra dataanalys. Den använder en Windows™ 7 64-bitars system för att tillhandahålla snabba uppdateringshastigheter för stora datamängder på upp till 20 miljoner händelser skapade av multi-laser, multi-parameter instrumentering. Programvaran låter dig omedelbart visualisera ändringar av dina dataplottar i realtid när du gör justeringar. Detta gör att du kan lägga mindre tid på att analysera data och mer tid på din forskning.
    Enkel instrumenthantering
    Flödescytometrar kräver ofta att användaren lägger tid på att säkerställa systemets kvalitet genom underhållsuppgifter och korrekt QC, eftersom förändringar i lasrar, fluidik och optik kan påverka kvaliteten på de genererade data. Attune™ NxT Programvaran tar många av dessa manuella uppgifter och automatiserar dem helt för att minska den tid som spenderas på instrumentunderhåll. Programvaran tillhandahåller ett automatiskt spårningssystem för kvalitetskontrollinstrument, viktigt för att samla in och analysera korrekt data som kräver minimal användarinteraktion.
    Programvarufunktioner:
    Instrumentkontroller
    Automatiserat underhåll och prestandatestning
    Datainsamling
    Visualiseringsverktyg
    Punktdiagram, densitetsdiagram, histogram
    Histogrammarkör, quad markör
    Skräddarsydda logiska grindar
    Förhandsgranskning av dataplot för snabb inställning av plot
    Datavisningslogg, —linjär, loggtransformationer
    Statistikmedelvärde, —median, läge, %CV, rCV, SD, % totalt, % gated
    Experimentuppställning
    Automatiserad kompensation
    Automatisk layout och friformslayouter för arbetsytor
    Analysverktyg
    Verktyg för val av flera filer
    Filhantering
    Import/export av filer och experiment
    Filer lagrade som FCS3.1-format
    Användarhantering & säkerhet
    Användar- och administratörskonton —basic/admin
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produktlinje Attune
    Innehåll och lagring 1 Attune™ NxT Mjukvarudongel, 1 ex Attune™ NxT Programvara
    Kvantitet 1 licens
    Frakt skick Rumstemperatur
    Programvarutyp 1 individuell användarlicens
    För användning med (utrustning) Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
    Produkttyp Windows 10 OS Upgrade Kit