Läs mer
Attune™ NxT Programvara, enkel licens
Beschreibung
Attune™ NxT Programvara används för att driva och underhålla Attune™ NxT akustisk fokuseringscytometer. Den möjliggör kraftfull användardefinierad experimentell analys via ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt och tillhandahåller avancerade verktyg för både förvärv och analys som är tillräckligt enkla för användare på alla erfarenhetsnivåer.
Förenklad användning —strömlinjeformat, intuitivt gränssnitt
Snabbare —realtidsanalys av stora datamängder
Enkel instrumenthantering —automatiserat underhåll och övervakning av instrumentprestanda
Förenklad användning
Attune™ NxT programvaran använder ett menysystem som presenterar de funktioner du behöver när du behöver dem utan att behöva rulla och klicka. Anpassningsfliken låter dig fördefiniera inställningar för plotter, grindar, experiment, rapporter och överlägg. För att förenkla experimentinställningen visar förhandsgranskningsskärmen alla plotkombinationer omedelbart så att du enkelt kan lägga till dem i experimentarbetsytan. Ersättningen är automatiserad eller användardefinierad och kan ställas in med hjälp av en kompensationsguide.
Hastigheten ökar produktiviteten
Attune™ NxT Programvaran har utformats för att maximera effektiviteten i att utföra dataanalys. Den använder en Windows™ 7 64-bitars system för att tillhandahålla snabba uppdateringshastigheter för stora datamängder på upp till 20 miljoner händelser skapade av multi-laser, multi-parameter instrumentering. Programvaran låter dig omedelbart visualisera ändringar av dina dataplottar i realtid när du gör justeringar. Detta gör att du kan lägga mindre tid på att analysera data och mer tid på din forskning.
Enkel instrumenthantering
Flödescytometrar kräver ofta att användaren lägger tid på att säkerställa systemets kvalitet genom underhållsuppgifter och korrekt QC, eftersom förändringar i lasrar, fluidik och optik kan påverka kvaliteten på de genererade data. Attune™ NxT Programvaran tar många av dessa manuella uppgifter och automatiserar dem helt för att minska den tid som spenderas på instrumentunderhåll. Programvaran tillhandahåller ett automatiskt spårningssystem för kvalitetskontrollinstrument, viktigt för att samla in och analysera korrekt data som kräver minimal användarinteraktion.
Programvarufunktioner:
Instrumentkontroller
Automatiserat underhåll och prestandatestning
Datainsamling
Visualiseringsverktyg
Punktdiagram, densitetsdiagram, histogram
Histogrammarkör, quad markör
Skräddarsydda logiska grindar
Förhandsgranskning av dataplot för snabb inställning av plot
Datavisningslogg, —linjär, loggtransformationer
Statistikmedelvärde, —median, läge, %CV, rCV, SD, % totalt, % gated
Experimentuppställning
Automatiserad kompensation
Automatisk layout och friformslayouter för arbetsytor
Analysverktyg
Verktyg för val av flera filer
Filhantering
Import/export av filer och experiment
Filer lagrade som FCS3.1-format
Användarhantering & säkerhet
Användar- och administratörskonton —basic/admin
Förenklad användning
Attune™ NxT programvaran använder ett menysystem som presenterar de funktioner du behöver när du behöver dem utan att behöva rulla och klicka. Anpassningsfliken låter dig fördefiniera inställningar för plotter, grindar, experiment, rapporter och överlägg. För att förenkla experimentinställningen visar förhandsgranskningsskärmen alla plotkombinationer omedelbart så att du enkelt kan lägga till dem i experimentarbetsytan. Ersättningen är automatiserad eller användardefinierad och kan ställas in med hjälp av en kompensationsguide.
Hastigheten ökar produktiviteten
Attune™ NxT Programvaran har utformats för att maximera effektiviteten i att utföra dataanalys. Den använder en Windows™ 7 64-bitars system för att tillhandahålla snabba uppdateringshastigheter för stora datamängder på upp till 20 miljoner händelser skapade av multi-laser, multi-parameter instrumentering. Programvaran låter dig omedelbart visualisera ändringar av dina dataplottar i realtid när du gör justeringar. Detta gör att du kan lägga mindre tid på att analysera data och mer tid på din forskning.
Enkel instrumenthantering
Flödescytometrar kräver ofta att användaren lägger tid på att säkerställa systemets kvalitet genom underhållsuppgifter och korrekt QC, eftersom förändringar i lasrar, fluidik och optik kan påverka kvaliteten på de genererade data. Attune™ NxT Programvaran tar många av dessa manuella uppgifter och automatiserar dem helt för att minska den tid som spenderas på instrumentunderhåll. Programvaran tillhandahåller ett automatiskt spårningssystem för kvalitetskontrollinstrument, viktigt för att samla in och analysera korrekt data som kräver minimal användarinteraktion.
Programvarufunktioner:
Instrumentkontroller
Automatiserat underhåll och prestandatestning
Datainsamling
Visualiseringsverktyg
Punktdiagram, densitetsdiagram, histogram
Histogrammarkör, quad markör
Skräddarsydda logiska grindar
Förhandsgranskning av dataplot för snabb inställning av plot
Datavisningslogg, —linjär, loggtransformationer
Statistikmedelvärde, —median, läge, %CV, rCV, SD, % totalt, % gated
Experimentuppställning
Automatiserad kompensation
Automatisk layout och friformslayouter för arbetsytor
Analysverktyg
Verktyg för val av flera filer
Filhantering
Import/export av filer och experiment
Filer lagrade som FCS3.1-format
Användarhantering & säkerhet
Användar- och administratörskonton —basic/admin
Spezifikation
Spezifikation
| Inkluderar | 5 Attune™ NxT mjukvarudonglar, 5 exemplar Attune™ NxT programvara |
| Kvantitet | 5 vardera |
| För användning med (utrustning) | Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Attune™ NxT Programvara med enkel licens |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?