Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Konverteringskit
Produktkod. 31722852
Change view
Färg:
Red
Violet
Yellow
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31722852 Violet
31722922 Red
31722771 Yellow
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31722852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A36569
Attune NxT Violet 6-konverteringskits är utformade för att omkonfigurera Attune NxT fyrkanaliga violetta instrument för att möjliggöra detektering av sex kanaler av violett.
Attune NxT Violet 6 Conversion kits are for use in the reconfiguration of four-channel Attune NxT instruments to enable detection of six channels of violet. A conversion kit is required for each original and any upgraded lasers of the instrument. The conversion is carried out in your laboratory by a Field Service Engineer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring Optical block and filters
Kvantitet 1 kit
Färg Violet
Frakt skick Room Temperature
För användning med (utrustning) Attune NxT Four-Channel Violet Instrument
Produkttyp Conversion Kit