Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Konverteringskit
Beskrivning
Attune NxT Violet 6-konverteringskit är avsedda för omkonfigurering av fyrkanaliga Attune NxT instrument för att möjliggöra detektion av sex kanaler av violett. Ett konverteringskit krävs för varje original och eventuella uppgraderade lasrar av instrumentet. Omvandlingen utförs i ditt laboratorium av en fältserviceingenjör.
Attune NxT Violet 6-konverteringskit används vid omkonfiguration av fyrkanaliga Attune-instrument NxT för att möjliggöra detektion av sex kanaler violett. Ett konverteringskit krävs för varje original och eventuella uppgraderade lasrar av instrumentet. Omvandlingen utförs i ditt laboratorium av en fältserviceingenjör.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Attune |
| Innehåll och lagring | Optisk block och filter |
| Kvantitet | 1 sats |
| Färg | Blått |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Attune NxT fyrkanaligt violett instrument |
| Produkttyp | Ombyggnadskit |