Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT Avfallsflaska
Produktkod. 17148375
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Produktkod. Kvantitet
17148375 1 flaska
1 options
Produktkod. 17148375 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100085928CST
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Detta är en 1,9-L ersättningsflaska för avfallstanken på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
  • Detta är en 1,9-L ersättningsflaska för avfallstanken på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
  • Flaskan är designad för enkel byte av användaren och med mer robusta kopplingar för att förhindra brott.
  • Denna flaska ersätter utgående Cat. nr 100022156.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska
För användning med (utrustning) Attune NxT
Inkluderar Avfallsflaska
Produktlinje FPL
Kvantitet 1 flaska
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Tillbehör till flödescytometer