Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT XE3 datoruppgraderingssats
Produktkod. 17186358
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
17186358 1 Varje
1 options
Produktkod. 17186358 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A43668
Designad för användning med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
  • De Invitrogen Attune NxT XE3 datoruppgraderingssats är designad för användning med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
  • Den innehåller en OptiPlex XE3 Minitower (Windows 10 Professional 64-bitars operativsystem, 4:e Gen Intel Core I7-8700-processor, 32 GB (2x16 GB) RAM, 2 GB AMD Radeon grafikkort, 2x2TB SATA-hårddisk med 64 MB cache, 16X DVD+/- RW-enhet, nätverkskort), Dell tangentbord (amerikansk engelska), Dell mus, USB 3.0-kort, USB 3.0-kabel, LAN-kabel och nätsladd. Monitor ingår ej.
  • Ett år från installationen för delar, arbete och serviceresor i enlighet med villkoren i Thermofisher Scientific-standardens begränsade garantibestämmelser.
  • Ett års delar och arbete (som tillhandahålls i skriftlig begränsad garanti och medföljande villkor i användarmanualen eller annan produktdokumentation).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring • OptiPlex XE3 Minitower (Windows 10 Professional 64-bitars operativsystem, 4:e Gen Intel Core I7-8700-processor, 32 GB (2x16 GB) RAM, 2 GB AMD Radeon grafikkort, 2x2TB SATA-hårddisk med 64 MB cache, 16X DVD+/- RW-enhet, nätverkskort)
• Dell tangentbord (amerikansk engelska)
• Dell mus
• USB 3.0 kort
• USB 3.0 kabel
• LAN-kabel
• Nätsladd Monitor
ingår ej.
Kvantitet 1
För användning med (utrustning) Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Datoruppgraderingssats