Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Avstängningslösning (1X)
Produktkod. 15351086
Change view
Kvantitet:
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15351086 250 ml 250ml
17334743 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15351086 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A24975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 SEK
    385.65 SEK / 250ml
    Save 42.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Attune™ Shutdown Solution är en rengöringsbuffert som används i den automatiska avstängningsproceduren för Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerar bubbelbildning
Denna azidfria avstängningslösning har formulerats för att minimera bubbelformulering som kan uppstå i systemledningarna över natten, för att hjälpa till att hålla vätskeledningarna rena och för att minimera mikrobiell tillväxt i vätskeledningarna.
Används för instrumentunderhåll
Avstängningscykeln används i slutet av varje dag för att säkerställa att alla provvätskor och färgämnen har avlägsnats från systemet och att vätskeledningarna och pumparna är fyllda med Attune™ Avstängningslösning för att förhindra att saltavlagringar bildas i ledningarna. Avstängning tar cirka 20 minuter, men de flesta av stegen är automatiska och under kontroll av Attune™ Cytometrisk programvara. Avstängningsprocedurer bör köras minst en gång om dagen, även om instrumentet är avsett för kontinuerlig användning. Korrekt rengöring av instrumentet säkerställer dess konsekventa och exakta funktion.
Bekväm
Den färdiga att använda 1X avstängningslösningen har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem.
Hög kvalitet
De Attune™ Shutdown Solution förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 250 ml
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Avstängningslösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone