Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Avstängningslösning (1X)
Beskrivning
- En rengöringsbuffert som används i den automatiska avstängningsproceduren för Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
- Azidfri avstängningslösning har formulerats för att minimera bubbelformulering som kan uppstå i systemledningarna över natten
- Mindre bubblor hjälper till att hålla vätskeledningarna rena och minimerar mikrobiell tillväxt i vätskeledningarna
- Använd i slutet av varje dag för att säkerställa att alla provvätskor och färgämnen har tagits bort från systemet
- Se till att vätskeledningar och pumpar är fyllda med Attune™ Avstängningslösning för att förhindra att saltavlagringar bildas i ledningarna
- Avstängning tar cirka 20 minuter, men de flesta av stegen är automatiska och under kontroll av Attune™ Cytometrisk programvara
- Avstängningsprocedurer bör köras minst en gång om dagen, även om instrumentet är avsett för kontinuerlig användning
- Korrekt rengöring av instrumentet säkerställer dess konsekventa och exakta funktion
- Den färdiga att använda 1X avstängningslösningen har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem
- De Attune™ Shutdown Solution förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet
- Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Attune |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 1 l |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Avstängningslösning |