Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Tvättlösning
Beskrivning
Attune™ Wash Solution är en optimerad rengöringsbuffert som används i Acoustic Attune™ Focusing Cytometer för att upprätthålla renhet i fluidikledningarna och minimera kontaminering eller överföring.
Upprätthåller systemets renhet
Attune™ Wash Solution har formulerats för att ta bort cellrester, förhindra proteinuppbyggnad och minimera att färgämnen fastnar på systemets fluidiklinjer. Den rekommenderas för användning under rutinunderhåll och automatiska avstängningsprocedurer för Attune™ Acoustic Focusing Cytometer.
Bekvämt
Den färdiga 1X-tvättlösningen är utformad för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem. Tvättlösningen är stabil i 30 dagar efter att flaskan öppnats.
Hög kvalitet
Tvättlösningen Attune™ förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje sats kan spåras genom sin lotnummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Acoustic Focusing Cytometer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Produktlinje | Attune |
| Kvantitet | 1 l |
| Produkttyp | Tvättlösning |