Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Flödescytometer
Descripción
Attune Xenith Flow Cytometer är en pålitlig flödescytometrilösning som är utformad för att möta forskarnas rigorösa krav. Genom att utnyttja vår äldre Attune core akustiska fokuseringsteknologi kombinerar detta innovativa instrument akustiskt assisterad hydrodynamisk fokusering med avancerade spektrala funktioner för att hjälpa dig att utvärdera fler parametrar snabbare. Med utökade optiska möjligheter, inklusive UV- och NIR-lasrar, stöder detta system både traditionell kompensation och spektral avblandningsanalys.
Funktioner hos Attune Xenith Flow Cytometer inkluderar:
- Anmärkningsvärd hastighet—fungerar upp till 5 gånger snabbare än de flesta flödescytometrar
- Mångsidighet och flexibilitet—stödjer både spektral avblandning och konventionella kompensationsarbetsflöden, vilket möjliggör optimering av experimentell design och utforskning av nya forskningsmöjligheter
- Kompatibilitet med komplexa prover—utformade för att hantera utmanande provtyper, såsom tumör- och vävnadsprover, med minskad igensättning för smidig provtagning och tillförlitlig dataanalys
- Produktivitet och tillförlitlighet—utformade med ökad drifttid och förenklad drift i åtanke, möjliggjord av smidigt underhåll, intuitiv pekskärmsfunktion och avancerad fjärrdiagnostik
- Det omfattande detektionsområdet—inkluderar 6 lasrar, 51 fluorescerande detektorer och 6 spridningskanaler.
Minskad tid till resultat
Akustiskt assisterad hydrodynamisk fokuseringsteknik utnyttjar ultraljudsvågor för att exakt justera celler, vilket ger exceptionell hastighet och flexibilitet i flödescytometrin. Detta möjliggör snabbare flödeshastigheter, samtidigt som det möjliggör enhetlig celljustering i flödescellen, vilket hjälper till att minska tiden till resultat för experiment och flexibiliteten att späda ut koncentrerade prover utan att behöva lägga längre tid på datainsamling.
Utökad optisk detektering
Systemet inkluderar 6 rumsligt separerade, platta lasrar (349, 405, 488, 561, 637 och 781 nm) och 51 fluorescerande detektorer med användarutbytbara filter som standard. Den inkluderar också 6 spridningsdetektorer för förbättrad upplösning (488 nm standard FSC och SSC, 405 nm FSC och SSC för småpartikelupplösning, samt 488 nm FSC och SSC för utökad räckvidd/polariserad detektion). Systemet kan enkelt växla mellan spektral avblandning och konventionella kompensationsarbetsflöden, vilket gör det exceptionellt för högparameteranalys.
Designad för att hantera svåra prover
Positiv förskjutningsfluidik hjälper till att minska risken för systemstopp på grund av stopp från klibbiga tumörer och vävnadsnedbrytning. Den specificerade volymleveranshastigheten gäller för övertryck i systemet som kan förskjuta stopp från systemet om de uppstår och tillåta provkörningar att fortsätta.
Behåll drifttiden genom förenklat underhåll och exceptionell service och support
Attune Xenith Flow Cytometer har avancerade diagnostiska verktyg, inklusive ombordservicekameror, för bedömning av flödescellens renhet och laserjustering samt omborddiagnostik och telemetri för förbättrad systemtjänstrapportering. Den integrerade pekskärmen kan användas för enkel drift och övervakning av automatiserade underhållsfunktioner. Systemet inkluderar en standard garantiperiod på ett år. Det finns också ytterligare serviceplaner som hjälper till att minska gissningsleken kring att säkerställa instrumentets drifttid. Grundutbildning ges också av en medlem i vårt erfarna flödescytometristödsteam för att täcka användning och underhåll av systemet.
Especificaciones
Especificaciones
| Formatera | 5 ml, 2 ml och 1,5 ml rör |
| Laserfunktioner | Excitationslasrar: 349 nautiska mil, 405 nautiska mil, 488 nautiska mil, 561 nautiska mil, 637 nautiska mil, 781 nautiska mil |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produktlinje | Attune |
| För användning med (utrustning) | Attune Xenith flödescytometer |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Spänning | 100/240 V |
| Inkluderar | Attune Xenith Flow Cytometer, Attune Xenith Fluid Cart, Minitower Windows 11-dator med instrumentprogramvara, 32-tums skärm, strömsladdar med adaptrar, fiber-Ethernet-kabel, Attune Shutdown-lösning, Attune Wash-lösning, Attune fokuseringsvätska, Attune NxT Flow-cell rengöringslösning, Attune Debubble-lösning, Attune Xenith Quality Control Beads |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.