Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Fluidikens navelrör
Beskrivning
Invitrogen Attune Xenith Flödescytometern är ett spektralt aktiverat system som ger stoppresistent prestanda med akustiskt assisterad hydrodynamisk fokusering. Systemet har en extern vätskevagn som håller alla vätskor som behövs för vardaglig användning av systemet. Dessa delar är ersättningar för komponenter i navelsträngen som bär fluidik mellan vagnen och instrumentet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st. |
| För användning med (utrustning) | Attune Xenith flödescytometer |
| Produkttyp | Blekrörssnabbanslutning |