Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Kvalitetskontrollpärlor
Produktkod. 30276490
Change view
Kvantitet:
3 ml
Produktkod. Kvantitet
30276490 3 ml
1 options
Produktkod. 30276490 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer X20000
 Begränsad artikel
I lager
The Attune Xenith Kvalitetskontrollpärlor är designade för användning med Attune Xenith Flödescytometer för att karakterisera instrumentet och övervaka den dagliga prestandan.
Attune Xenith Kvalitetskontrollpärlor är för användning med Attune Xenith Flödescytometer och dess mjukvara för att automatiskt karakterisera instrumentet och övervaka instrumentets dagliga prestanda. Regelbunden kvalitetskontroll (QC) av ditt instrument med dessa pärlor säkerställer instrumentets noggrannhet och känslighet och tillåter identifiering av eventuella förändringar i instrumentets prestanda.
QC-pärlorna innehåller distinkta underpopulationer av pärlor märkta med olika intensiteter av fluorescerande signaler och används för att upprätta optimala spänningsinställningar för att utföra spektral- och kompensationsexperiment. Pärlorna är förkalibrerade på fabriken och de partispecifika pärlprestandadata samlas in som en nedladdningsbar fil för användning i Attune Xenith programvara. Varje flaska innehåller tillräckligt med pärlor för 25 mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Antal tester 25 tester
Kvantitet 3 ml
Kalibreringstyp Flödescytometri kvalitetskontroll
Färg Full spektral
Formatera Pärlor i lösning
För användning med (utrustning) Attune Xenith Flödescytometer
Produkttyp Spåra pärlor