Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ SIP-sköld
Beskrivning
SIP-skyddet Attune Xenith är avsett för användning med flödescytometern Attune Xenith och är en nyckelkomponent för instrumentets säkerhet, då det utgör en barriär mellan användaren och provet vid datainsamling. Denna reservdel finns tillgänglig om någon skada skulle uppstå på den befintliga delen som medföljer instrumentet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st. |
| För användning med (utrustning) | Attune Xenith flödescytometer |
| Produkttyp | SIP-sköld |