Läs mer
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Tvättpumpsspruta
Produktkod. 31759211
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
31759211 1 st.
1 options
Produktkod. 31759211 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100118771CS
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Attune Xenith Wash Pump Sprutan är en del av en hjälppump som flyttar vätskor genom Attune Xenith Flow Cytometer för sköljning och rengöring av systemet.
Attune Xenith Wash Pump Sprutan är en del av en hjälppump som flyttar vätskor genom Attune Xenith Flow Cytometer för sköljning och rengöring av systemet. För att hålla ditt instrument i gott skick är det viktigt att utföra regelbundet underhåll, inklusive att byta sprutan enligt underhållsschemat i Attune-användarguiden Xenith .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st.
För användning med (utrustning) Attune Xenith flödescytometer
Produkttyp Tvättpumpsspruta