Läs mer
Atuveciclib S-Enantiomer, MedChemExpress
Beskrivning
Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atuveciclib S-Enantiomer |
| CAS | 250279-81-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18FN5O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BAY-1143572 S-Enantiomer |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 113 mg/mL (291.67 mM) |
| LEDER | N=[S@@](CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.43 |
| Visa mer |