Läs mer
AUDA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AUDA |
| CAS | 479413-70-2 |
| Molekylformel | C23H40N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 12-(3-Adamantan-1-yl-ureido)dodecanoic Acid, 12-[[(Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)carbonyl]amino]dodecanoic Acid, A 003564556 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19-,20?,23?/m1/s1 |
| LEDER | O=C(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)NC1(C[C@H]2C3)CC(C2)C[C@H]3C1 |
| IUPAC-namn | 12-(1-adamantylcarbamoylamino)dodecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.58 |
| Formel vikt | 392.3039 |