Läs mer
Auglurant, MedChemExpress
Beskrivning
Auglurant (VU0424238) is a novel and selective mGlu5 antagonist with an IC50 value of 11 nM (rat) and an IC50 value of 14 nM (human). Auglurant (VU0424238) has an acceptable CNS penetration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Auglurant |
| CAS | 1396337-04-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12FN5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | VU0424238 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 22.73 mg/mL (69.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NC(C(NC2=CC=C(F)C=N2)=O)=CC(OC3=CN=CN=C3)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.3 |
| Visa mer |