missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Augmentin, TRC

Produktkod. 30340046
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA794740100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Augmentin
CAS 74469-00-4
Molekylformel 4(C16H19N3O5S)•(C8H8KNO5)
Kvantitet 100 mg
Synonym Mixture of Amoxicillin and Potassium Clavulanate (~4:1), Amocla, Amoclan, Amoclav, Amoran, Amox-clav, Amoxicillin-clavulanate Potassium Mixture, Amoxicillin-potassium Clavulanate Mixture, Amoxyclav, Ancla, Augmentan, Augmentin, Augmentin (antibiotic), Augmentin ES 600, Augmentine, Auspilic, BRL 25000, BRL 25000A, BRL 25000G, Clamentin, Clamobit, Clamonex, Clamoxyl, Clavamox, Clavinex, Clavoxilin Plus, Clavulin, Clavumox, Eumetinex, Forcid Solutab, Kmoxilin, Proclav S, Spectramox, Viaclav, Xiclav, co-Amoxyclav, Potassium (2R,5R,Z)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Mixture
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5S.C8H9NO5.K/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;;+1/p-1/b;4-1-;/t9-,10-,11+,14-;6-,7-;/m11./s1
LEDER O=C1N([C@H]/2C(O[K])=O)[C@](C1)([H])OC2=C/CO.O=C3N4[C@]([C@@H]3NC([C@H](N)C5=CC=C(O)C=C5)=O)([H])SC(C)(C)[C@@H]4C(O)=O
IUPAC-namn potassium;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;(2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 4365.4023725
Formel vikt 602.1085
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.