Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 17608526 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP1
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Förpackningstyp:
Individuellt förpackad
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Med utandningsventil Förpackningstyp Förpackningsstorlek
17608526 FFP1 Nej Individuellt förpackad -
17698516 FFP1 Ja Individuellt förpackad -
17688516 FFP2 skyddsnivå Nej Individuellt förpackad -
17678516 FFP2 skyddsnivå Ja Individuellt förpackad Paket med 10
17668516 FFP3 Nej Individuellt förpackad -
17618526 FFP3 Ja Individuellt förpackad Paket med 10
17217890 FFP2 skyddsnivå Nej Slumpmässig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17608526 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100258912
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningsskydd med partiklar har en ergonomisk, platt vikbar design med 3 paneler med filtermedia med lågt andningsmotstånd. Tillgänglig i skyddsnivåerna FFP1, FFP2 och FFP3 med eller utan ventiler, innovativ hakflik för enkla justeringar och en präglad, skulpterad övre panel hjälper till att minska imma på glasögonen.
  • Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
  • Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
  • Lätt och vikbar
  • Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
  • Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP1
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej
Filtreringslagermaterial Polypropen
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyisopren
Modell 9310+
Nosstyckesmaterial Aluminium, polyureten
Nosstycke typ Skulpterad
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Motståndskraftig mot Damm och dimma som finns i en mängd olika industriella användningsområden och andra arbetssituationer
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
Stil 3-panel
Typ av remfäste Färgkodat pannband, gult
FDA godkänd kirurgisk mask Nej