Läs mer
3M™ Aura™ Engångsrespirator för hälsovård
Produktkod. 16415459 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
8/Pk.
Produktkod. Kvantitet
16415459 8/Pk.
1 options
Produktkod. 16415459 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000088732
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningsskydd med höljd ventil skyddar bäraren från att andas in luftburna mikroorganismer. Den kan dessutom fungera som både respirator och stänkbeständig kirurgisk mask.
  • CE-godkänd enligt direktiven om medicinsk utrustning och PPE
  • Vikbar, egenutvecklad 3-panelsdesign möjliggör större ansiktsrörelser och bärkomfort och enkel förvaring när den inte används.
  • Filterteknik med lågt andningsmotstånd ger effektiv filtrering med lågt andningsmotstånd för konsekvent prestanda av hög kvalitet
  • Skulpterad näspanel hjälper till att anpassa sig efter näsan och ansiktets konturer och hjälper till att förbättra kompatibiliteten med 3M™ glasögon
  • Stort, mjukt nässkum är skönt på huden
  • Innovativ hakflik designad för enkel positionering, påtagning och justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Med utandningsventil Ja
Inkluderar FFP3-skydd
Modell 1883SV+
Kvantitet 8/Pk.
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej