Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 10583051 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2, med ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3, med ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Med utandningsventil Tilldelad skyddsfaktor (APF) Modell unitSize
10583051 FFP2 No 10 9320 Paket med 20
11717574 FFP1 No 4 9310 Paket med 20
10116544 FFP2 Yes 10 9322+ Paket med 10
12672545 FFP1 Yes 4 9312 Paket med 10
17237620 FFP1 Yes 4 9312 -
12602555 FFP3 No 20 9330 Paket med 20
17257620 FFP3 No 20 9330 -
11777574 FFP1 Yes 4 PF9312 Paket med 5
11787574 FFP2 skyddsnivå Nej 10 PF9320 Paket med 5
11797574 FFP2 Yes 10 PF9322 Paket med 5
11707584 FFP3 Yes 20 PF9332 Paket med 5
16523771 FFP3 Ja 20 9332+ P3, med ventil -
16684912 FFP2 skyddsnivå Ja 10 9322+ P2, med ventil -
16674902 FFP3 Nej 20 9330+ P3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10583051 Supplier 3M™ Supplier No. 7000088723
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
  • Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
  • Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
  • Lätt och vikbar
  • Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
  • Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifikat och efterlevnad CE Approved to EN 149:2001A1:2009
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg White
Designtyp Flat-fold
Disponibel Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Storlek One Size
Med utandningsventil No
Filtreringslagermaterial Polypropylene
För användning med (applikation) Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition
Latexfri Yes
Material Huvudband Polyisoprene
Modell 9320
Nosstyckesmaterial Aluminum, Polyurethene
Nosstycke typ Sculpted
Förpackningstyp Individually Packaged
Kvantitet 20/Pk.
Motståndskraftig mot Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Form Cup
Sterilitet Non-sterile
Stil 3-panel
Typ av remfäste Colour-coded Headband, Blue
FDA godkänd kirurgisk mask No