Description
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
- Ger bekvämt skydd mot damm och dimma i en mängd olika industriella tillämpningar och andra farliga miljöer.
- Erbjuder skydd mot FFP1, FFP2 och FFP3.
- 3-panelers design möjliggör större ansiktsrörelse.
- Den skulpterade lågprofilen på den präglade övre panelen skapar en effektiv tätning, minskar imma i glasögonen och förbättrar kompatibiliteten.
- Lågresistansfilterteknik främjar lättare andning och den innovativa haktabben möjliggör enkla justeringar.
- Välj utan ventiltyp eller ventiltyper som minskar 3M™ Cool Flow™ värmeuppbyggnad och ger bekvämt skydd i varma och fuktiga förhållanden.
- Individuellt förpackad i hygienisk förpackning för att förhindra kontaminering före användning.
- Flätade, färgkodade pannband hjälper dig att identifiera den skyddsnivå som erbjuds: gul för FFP1 (APF 4), blå för FFP2 (APF 10) och röd för FFP3 (APF 20).
- Vikbar design gör dem enkla att förvara när de inte används.
- Andningsskydd fungerar bra med 3M glasögon och hörselskyddsprodukter.
Spécification
Spécification
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 20 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd enligt EN 149:2001A1:2009 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certifieringar (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Platt vikning |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Allmän partikelandningsmask |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?