Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 11717574 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2, med ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3, med ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Med utandningsventil Tilldelad skyddsfaktor (APF) Modell Förpackningsstorlek
11717574 FFP1 Nej 4 9310 Paket med 20
10583051 FFP2 Nej 10 9320 Paket med 20
10116544 FFP2 Ja 10 9322+ Paket med 10
12672545 FFP1 Ja 4 9312 Paket med 10
17237620 FFP1 Ja 4 9312 -
12602555 FFP3 Nej 20 9330 Paket med 20
17257620 FFP3 Nej 20 9330 -
11777574 FFP1 Ja 4 PF9312 Paket med 5
11787574 FFP2 skyddsnivå Nej 10 PF9320 Paket med 5
11797574 FFP2 Ja 10 PF9322 Paket med 5
11707584 FFP3 Ja 20 PF9332 Paket med 5
16523771 FFP3 Ja 20 9332+ P3, med ventil -
16684912 FFP2 skyddsnivå Ja 10 9322+ P2, med ventil -
16674902 FFP3 Nej 20 9330+ P3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11717574 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000088725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
  • Ger bekvämt skydd mot damm och dimma i en mängd olika industriella tillämpningar och andra farliga miljöer.
  • Erbjuder skydd mot FFP1, FFP2 och FFP3.
  • 3-panelers design möjliggör större ansiktsrörelse.
  • Den skulpterade lågprofilen på den präglade övre panelen skapar en effektiv tätning, minskar imma i glasögonen och förbättrar kompatibiliteten.
  • Lågresistansfilterteknik främjar lättare andning och den innovativa haktabben möjliggör enkla justeringar.
  • Välj utan ventiltyp eller ventiltyper som minskar 3M™ Cool Flow™ värmeuppbyggnad och ger bekvämt skydd i varma och fuktiga förhållanden.
  • Individuellt förpackad i hygienisk förpackning för att förhindra kontaminering före användning.
  • Flätade, färgkodade pannband hjälper dig att identifiera den skyddsnivå som erbjuds: gul för FFP1 (APF 4), blå för FFP2 (APF 10) och röd för FFP3 (APF 20).
  • Vikbar design gör dem enkla att förvara när de inte används.
  • Andningsskydd fungerar bra med 3M glasögon och hörselskyddsprodukter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 4
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd enligt EN 149:2001A1:2009
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg Vitt
Designtyp Platt vikning
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP1
Material Polypropen
Produkttyp Allmän partikelandningsmask
Storlek En storlek
Med utandningsventil Nej
Filtreringslagermaterial Polypropen
För användning med (applikation) Jordbruk, rengöringsunderhåll, rivning
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyisopren
Modell 9310
Nosstyckesmaterial Aluminium, polyureten
Nosstycke typ Skulpterad
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Kvantitet 20/Pk.
Motståndskraftig mot Damm och dimma som finns i en mängd olika industriella användningsområden och andra arbetssituationer
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
Stil 3-panel
Typ av remfäste Färgkodat pannband, gult
FDA godkänd kirurgisk mask Nej