Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer Produktkod.: 11797574
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 11797574 Handla allt 3M Produkter
FFP2, Yes, 10, PF9322, Paket med 5
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2, med ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3, med ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Produktkod. 11797574
Brand: 3M™ 7000062382
Antal Pris
1 218.90 SEK / Paket med 5
16 218.79 SEK / Paket med 5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
  • Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
  • Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
  • Lätt och vikbar
  • Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
  • Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifikat och efterlevnad CE Approved to EN 149:2001A1:2009
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg White
Designtyp Flat-fold
Disponibel Limited-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Yes
Filtereffektivitet FFP2
Filtreringslagermaterial Polypropylene
För användning med (applikation) Automotive Industry, Iron and Steel, Sawmills
Latexfri Yes
Material Huvudband Polyisoprene
Modell PF9322
Nosstyckesmaterial Aluminum, Polyurethene
Nosstycke typ Sculpted
Förpackningstyp Individually Packaged
Motståndskraftig mot Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Sterilitet Non-sterile
Stil 3-panel
Typ av remfäste Colour-coded Headband, Blue
FDA godkänd kirurgisk mask No
Produkttitel
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer >