Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 16523771 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2, med ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3, med ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Med utandningsventil Tilldelad skyddsfaktor (APF) Modell Förpackningsstorlek
16523771 FFP3 Ja 20 9332+ P3, med ventil -
11717574 FFP1 Nej 4 9310 Paket med 20
10583051 FFP2 Nej 10 9320 Paket med 20
10116544 FFP2 Ja 10 9322+ Paket med 10
12672545 FFP1 Ja 4 9312 Paket med 10
17237620 FFP1 Ja 4 9312 -
12602555 FFP3 Nej 20 9330 Paket med 20
17257620 FFP3 Nej 20 9330 -
11777574 FFP1 Ja 4 PF9312 Paket med 5
11787574 FFP2 skyddsnivå Nej 10 PF9320 Paket med 5
11797574 FFP2 Ja 10 PF9322 Paket med 5
11707584 FFP3 Ja 20 PF9332 Paket med 5
16684912 FFP2 skyddsnivå Ja 10 9322+ P2, med ventil -
16674902 FFP3 Nej 20 9330+ P3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 16523771 missing translation for 'mfr' 3M™ missing translation for 'supplierNo' 7000089312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32560.00 SEK
    17657.15 SEK / Paket med 330
    Save 14902.85 SEK
    45% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
  • Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
  • Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
  • Lätt och vikbar
  • Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
  • Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 20
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd enligt EN 149:2001A1:2009
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Filtreringslagermaterial Polypropen
För användning med (applikation) Jordbruk, rengöringsunderhåll, rivning
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyisopren
Modell 9332+ P3, med ventil
Nosstyckesmaterial Aluminium, polyureten
Nosstycke typ Skulpterad
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Kvantitet 330/Pk.
Motståndskraftig mot Damm och dimma som finns i en mängd olika industriella användningsområden och andra arbetssituationer
Sterilitet Icke-steril
Stil 3-panel
Typ av remfäste Färgkodat pannband, rött
FDA godkänd kirurgisk mask Nej